5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 325 SEK
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₅
Smältpunkt: 168…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017566
CAS nummer: 610-37-7