3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 225 SEK
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Smältpunkt: 156…158 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017605
CAS nummer: 2314-36-5