Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR27460-25G OR27460-5G
APOSOR27460-25GEA 2350 SEK
APOSOR27460-25G APOSOR27460-5G
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222,26 g/mol
Smältpunkt: 241…243 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00102724
CAS nummer: 50850-93-6