3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 190 SEK
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Smältpunkt: 181…185 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016980
CAS nummer: 2973-77-5