1,3-Dimethyluracil
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 295 SEK
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formel: C₆H₈N₂O₂
Smältpunkt: 119…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00038065
CAS nummer: 874-14-6