3,6-Dibromopyridazine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2744-25G OR2744-5G OR2744-100G
APOSOR2744-25GEA 805 SEK
APOSOR2744-25G APOSOR2744-5G APOSOR2744-100G
3,6-Dibromopyridazine
3,6-Dibromopyridazine
Formel: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,88 g/mol
Smältpunkt: 117…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00233947
CAS nummer: 17973-86-3