4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 1100 SEK
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Smältpunkt: 174…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052832
CAS nummer: 2587-02-2