5,6-Dichloronicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27411-1G OR27411-500MG
APOSOR27411-1GEA 3100 SEK
APOSOR27411-1G APOSOR27411-500MG
5,6-Dichloronicotinamide
5,6-Dichloronicotinamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 75291-84-8