6-Chloronicotinamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloropyridine-3-carboxamide
OR27410-25G OR27410-5G
APOSOR27410-25GEA 2200 SEK
APOSOR27410-25G APOSOR27410-5G
6-Chloronicotinamide
6-Chloronicotinamide
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Smältpunkt: 214…215 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006242
CAS nummer: 6271-78-9