4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 1725 SEK
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₃BrN₂O
MW: 174,99 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00831607
CAS nummer: 287917-97-9