2,5-Diiodothiophene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 2175 SEK
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodothiophene 99%
2,5-Diiodothiophene
Formel: C₄H₂I₂S
Kokpunkt: 139…140 °C
Smältpunkt: 41…42 °C
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00014525
CAS nummer: 625-88-7
EINECS: 210-915-9