4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2728-1G
OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA
2050
SEK
APOSOR2728-1G
APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₀O₃S Smältpunkt: 130…134 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00444612 CAS nummer: 66-39-7 |