3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Amino-5-(methylmercapto)-1H-1,2,4-triazole
OR27257-25G OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-25GEA 1675 SEK
APOSOR27257-25G APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₃H₆N₄S
Smältpunkt: 130…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005232
CAS nummer: 45534-08-5