5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 1825 SEK
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Kokpunkt: 142…144 °C/0,8mmHg
Smältpunkt: 42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00512786
CAS nummer: 1822-94-2