4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR27181-1G
OR27181-250MG
OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA
345
SEK
APOSOR27181-1G
APOSOR27181-250MG
APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Smältpunkt: 96…100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00052695 CAS nummer: 68176-57-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |