2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Cyano-2,6-dichloropyridine
OR27160-1G OR27160-500MG OR27160-5G
APOSOR27160-1GEA 600 SEK
APOSOR27160-1G APOSOR27160-500MG APOSOR27160-5G
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 172,9995 g/mol
Smältpunkt: 96…97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173784
CAS nummer: 32710-65-9