6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 6-Chloro-3-hydroxy-1,2-benzisoxazole
OR27159-1G OR27159-5G OR27159-10G
APOSOR27159-1GEA 1425 SEK
APOSOR27159-1G APOSOR27159-5G APOSOR27159-10G
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
6-Chloro-1,2-benzisoxazol-3-ol
Formel: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
Smältpunkt: 215…217 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00125033
CAS nummer: 61977-29-5