4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR27157-1G OR27157-250MG OR27157-500MG OR27157-2.5G OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA 3875 SEK
APOSOR27157-1G APOSOR27157-250MG APOSOR27157-500MG APOSOR27157-2.5G APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smältpunkt: 195…199 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00178744
CAS nummer: 61799-78-8