4-Amino-3,5-dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
OR27150-25G OR27150-100G
APOSOR27150-25GEA 705 SEK
APOSOR27150-25G APOSOR27150-100G
4-Amino-3,5-dichloropyridine
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Smältpunkt: 159…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00125023
CAS nummer: 22889-78-7
EINECS: 245-304-6