4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Pyridine,4-(bromomethyl)-2,6-dichloro-, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-(Bromomethyl)-2,6-dichloropyridine
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 1550 SEK
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formel: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240,909 g/mol
Kokpunkt: 118 °C/0,2mmHg
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00052637
CAS nummer: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III