2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 1350 SEK
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formel: C₈H₆Cl₂N₂
MW: 201,0500 g/mol
Smältpunkt: 82…83 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052631
CAS nummer: 91591-63-8