2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR27041-100G
OR27041-25G
APOSOR27041-100GEA
425
SEK
APOSOR27041-100G
APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formel:
C₇H₄Cl₂N₂ Smältpunkt: 108…112 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00052633 CAS nummer: 875-35-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |