N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR27025-1G OR27025-10G OR27025-5G
APOSOR27025-1GEA 345 SEK
APOSOR27025-1G APOSOR27025-10G APOSOR27025-5G
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
N-(2,3-Dichlorophenyl)-2-chloroacetamide
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Smältpunkt: 104…106 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 33560-47-3