4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 1975 SEK
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₃
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05257026
CAS nummer: 5367-65-7