2-(4-Chlorophenyl)indole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 410 SEK
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorophenyl)indole
2-(4-Chlorophenyl)indole
Formel: C₁₄H₁₀ClN
MW: 227.69 g/mol
Smältpunkt: 205…207 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047159
CAS nummer: 1211-35-4