2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 260 SEK
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Smältpunkt: 102…107 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01941301
CAS nummer: 69999-16-2