3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR26858-25G
OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA
1725
SEK
APOSOR26858-25G
APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Kokpunkt: 155…158 °C Densitet: 1,047 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00037150 CAS nummer: 2892-62-8 |