2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,6-dibromoaniline, 1-Amino-4-chloro-2,6-dibromobenzene
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 1075 SEK
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Formel: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285,37 g/mol
Smältpunkt: 94…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051750
CAS nummer: 874-17-9