Methyl-2-bromobenzoate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26843-100G OR26843-500G
APOSOR26843-100GEA 290 SEK
APOSOR26843-100G APOSOR26843-500G
Methyl-2-bromobenzoate 98%
Methyl-2-bromobenzoate
Formel: C₈H₇BrO₂
Kokpunkt: 252 °C
Densitet: 1,532 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016328
CAS nummer: 610-94-6