5-Bromonicotinohydrazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26793-1G OR26793-5G
APOSOR26793-1GEA 260 SEK
APOSOR26793-1G APOSOR26793-5G
5-Bromonicotinohydrazide
5-Bromonicotinohydrazide
Formel: C₆H₆BrN₃O
Smältpunkt: 199…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173916
CAS nummer: 112193-41-6