L-tert-Leucinol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
OR26748-10G OR26748-5G
APOSOR26748-10GEA 2000 SEK
APOSOR26748-10G APOSOR26748-5G
L-tert-Leucinol 98%
L-tert-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kokpunkt: 70 °C/0,5mmHg
Smältpunkt: 30…34 °C
Densitet: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 90 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00192250
CAS nummer: 112245-13-3