4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Amino-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole, 4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-amine
OR26726-1G OR26726-250MG
APOSOR26726-1GEA 210 SEK
APOSOR26726-1G APOSOR26726-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂OS
MW: 206,27 g/mol
Smältpunkt: 206…209 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00170663
CAS nummer: 2104-04-3