4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
OR26691-100G OR26691-25G OR26691-500G
APOSOR26691-100GEA 1125 SEK
APOSOR26691-100G APOSOR26691-25G APOSOR26691-500G
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokpunkt: 263…265 °C
Smältpunkt: 112…115 °C
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008747
CAS nummer: 498-02-2