1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Acetyl-6-aminoindoline
OR2669-1G OR2669-5G
APOSOR2669-1GEA 805 SEK
APOSOR2669-1G APOSOR2669-5G
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole 95+%
1-Acetyl-6-amino-2,3-dihydro-(1H)-indole
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
MW: 176,22 g/mol
Smältpunkt: 182…185 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00056021
CAS nummer: 62368-29-0