4-Nitrochalcone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Nitrobenzylidenacetophenone
OR26594-25G OR26594-5G
APOSOR26594-25GEA 1100 SEK
APOSOR26594-25G APOSOR26594-5G
4-Nitrochalcone
4-Nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,26 g/mol
Smältpunkt: 162…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007382
CAS nummer: 1222-98-6