6-Methyluracil
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Methyluracil, 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
OR26591-1KG OR26591-500G
APOSOR26591-1KGEA 1675 SEK
APOSOR26591-1KG APOSOR26591-500G
6-Methyluracil
6-Methyluracil
Formel: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Smältpunkt: 318 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006028
CAS nummer: 626-48-2