2-Klor-6-nitroanilin 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 635 SEK
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Klor-6-nitroanilin 97%
2-Klor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Kokpunkt: 80 °C/1mmHg
Smältpunkt: 72…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00179568
CAS nummer: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III