2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26560-1G OR26560-250MG OR26560-5G
APOSOR26560-1GEA 1725 SEK
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG APOSOR26560-5G
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formel: C₉H₉NO₄
Smältpunkt: 62…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041845
CAS nummer: 5255-75-4