3-Methoxybenzenesulphonamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2656-5G OR2656-1G OR2656-250MG
APOSOR2656-5GEA 3025 SEK
APOSOR2656-5G APOSOR2656-1G APOSOR2656-250MG
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
MW: 187,22 g/mol
Smältpunkt: 131…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08704579
CAS nummer: 58734-57-9