3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
OR2649-100G OR2649-25G OR2649-5G
APOSOR2649-100GEA 5075 SEK
APOSOR2649-100G APOSOR2649-25G APOSOR2649-5G
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Kokpunkt: 80…86 °C/0.75mmHg
Smältpunkt: 38…39 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673254
CAS nummer: 7716-66-7