2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2648-1G OR2648-5G OR2648-25G
APOSOR2648-1GEA 210 SEK
APOSOR2648-1G APOSOR2648-5G APOSOR2648-25G
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
2-Chloro-5-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
Smältpunkt: 170…176 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00466261
CAS nummer: 6280-89-3