2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 1200 SEK
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Smältpunkt: 178…180 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038818
CAS nummer: 56961-30-9