4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26454-1G OR26454-5G OR26454-25G
APOSOR26454-1GEA 210 SEK
APOSOR26454-1G APOSOR26454-5G APOSOR26454-25G
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Smältpunkt: 97…100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00126498
CAS nummer: 31680-08-7