3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR2644-1G
OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA
295
SEK
APOSOR2644-1G
APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Formel:
C₇H₇BrO₂ Smältpunkt: 128…132 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00016869 CAS nummer: 29922-56-3 EINECS: 249-957-8 |