2-Methoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 1900 SEK
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
2-Methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Kokpunkt: 248…250 °C
Densitet: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004611
CAS nummer: 612-16-8