4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR2638-5G OR2638-1G OR2638-10G
APOSOR2638-5GEA 1950 SEK
APOSOR2638-5G APOSOR2638-1G APOSOR2638-10G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,21 g/mol
Smältpunkt: 151…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00523648
CAS nummer: 6331-71-1