1,3-Adamantanediol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 1425 SEK
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formel: C₁₀H₁₆O₂
Smältpunkt: 260 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00154013
CAS nummer: 5001-18-3