2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 705 SEK
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Formel: C₄H₇N₅
MW: 125,13 g/mol
Smältpunkt: 274…276 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00023192
CAS nummer: 542-02-9