5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR26237-10G OR26237-25G
APOSOR26237-10GEA 1075 SEK
APOSOR26237-10G APOSOR26237-25G
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00100932
CAS nummer: 704-14-3