3-Iodothiophene
Leverantör: Apollo Scientific
OR2623-1G OR2623-5G
APOSOR2623-1GEA 585 SEK
APOSOR2623-1G APOSOR2623-5G
3-Iodothiophene
3-Iodothiophene
Formel: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Kokpunkt: 75 °C/14mmHg
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 2,066 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 78 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00037901
CAS nummer: 10486-61-0